Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.95% |
| CAS | 158475-79-7 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 1078.18 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | NP 396 |