Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)
Código de producto. 16462999
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16462999 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16462999
Marca: MedChemExpress HYP1571
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404) is the 396 to 404 fragment of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). Nucleoprotein (396-404) is the H-2D(b)-restricted immunodominant epitope and can be used as a molecular model of viral antigen .
Especificaciones
Pureza 98.95%
CAS 158475-79-7
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Peso molecular 1078.18 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo NP 396