Learn More
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)
Código de producto. 16419628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16419628 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16419628
Marca: MedChemExpress HYP1571
MedChemExpress Nucleoprotein (396-404) is the 396 to 404 fragment of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). Nucleoprotein (396-404) is the H-2D(b)-restricted immunodominant epitope and can be used as a molecular model of viral antigen .
Especificaciones
Pureza 98.95%
CAS 158475-79-7
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Peso molecular 1078.18 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo NP 396