Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivo de estabilización de ARN NucleoProtect para células y tejidos.
Descripción
- Primero recoja la muestra, después obtenga el ARN
- Proteja sus muestras de células y tejidos de la degradación del ARN
- Compatible con la mayoría de los métodos de aislamiento de ARN, incluye los kits NucleoSpin y NucleoMagRNA, así c
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | ≤24 horas a 37 °C, ≤ 7 días a 18 a 25 °C, ≤ 1 mes a 4 °C, largo plazo a -20 °C o menos |
| Tipo de muestra | Células/tejidos humanos/animales (máx. 5 mm de diámetro) |
| Para utilizar con (equipo) | Transporte seguro de muestras de células y tejidos estabilizados sin hielo seco para el posterior aislamiento de ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | Conservación de la integridad del ARN en muestras celulares y tisulares (aplicaciones posteriores: qRT-PCR, RNAseq, tecnología de matriz, etc.) |
| Pureza | RIN típico después del aislamiento de ARN: 10 para células de mamíferos cultivadas (por ejemplo, HeLa); >9 para mamíferos |
| Cantidad | 50 mL |
| Formulario | Reactivo de estabilización de ARN para células y tejidos |