Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de tejidos (purificación de ADN a partir de células y tejidos)
Código de producto. 18854360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
384 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18854360 384 preparaciones -
18844360 96 preparaciones paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18854360 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744330.4
 Artículo restringido
En stock
Purificación de ADN optimizada mediante perlas magnéticas a partir de una amplia gama de muestras de células y tejidos utilizando el NucleoMag Kit de pañuelos.
  • El NucleoMag El kit de pañuelos combina la flexibilidad y versatilidad de la serie de productos Tissue con el procesamiento basado en perlas magnéticas.
  • Proporciona un flujo de trabajo fácil de automatizar para la purificación de ADN.
  • Utiliza un protocolo simple que es eficaz para una amplia gama de tipos de muestras.
  • Compatible con una variedad de plataformas robóticas abiertas.
Especificaciones
Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Células, tejido humano, tejido animal
Volumen de elución 50 a 200 μL
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento del ADN
Línea de productos NucleoMag
Tipo de producto NucleoMag Kit de pañuelos
Cantidad 384 preparaciones
Pureza 1,6 a 1,9
Volumen de muestra <20 mg de tejido humano/animal, < 10 6 células
Técnica Separación magnética
Tiempo de prueba 40 a 120 min./96 preparaciones
Producción 10 a 20 μg (20 mg de tejido)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA