Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de ARN para la purificación de ARN mediante perlas magnéticas
Código de producto. 12883931
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
4 x 96
96
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
96 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12883931 96 96 reacciones
12757790 4 x 96 384 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12883931 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744350.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Aísle el ARN a través de una plataforma basada en gránulos magnéticos. El kit Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA permite el aislamiento de ARN a partir de muestras de células y tejidos.
Características
  • El procedimiento de un tubo minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
  • Pequeños volúmenes de elución ≥ 50 μlitros
  • Adecuado para procesamiento manual y automatizado.
  • ADNasa recombinante incluida
  • Agente reductor TCEP incluido (noβ -mercaptoetanol necesario)
Aplicaciones
  • Rápida preparación manual y automatizada a pequeña escala de ARN total de gran pureza a partir de muestras de tejidos o células
Especificaciones
Formato Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
Para utilizar con (aplicación) Rápida preparación manual y automatizada a pequeña escala de ARN total de gran pureza a partir de muestras de tejidos o células
Incluye NucleoMag™ B-Beads, tampones, TCEP, rDNasa sin ARNasa
N.º de reacciones 96
Tipo de producto NucleoMag ARN
ARNasa Sí
Tamaño de muestra <2 x 106 células, < 20 mg de tejido humano/animal
Tiempo de prueba <120 min./96 reacciones
Producción <30 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag RNA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(