Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de ADN HMW (ADN de alto peso molecular a partir de diversos materiales de muestra)
Descripción
- Permite el aislamiento de ADN de alto peso molecular de células, tejido humano y animal, material vegetal, sangre completa, saliva, hisopos, bacterias y muestras de levadura.
- La tecnología de perlas magnéticas agiliza el flujo de trabajo para el aislamiento de ADN HMW.
- Compatible con diversas plataformas de automatización para respaldar un procesamiento confiable y consistente.
Especificaciones
Especificaciones
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Tejido humano, tejido animal, células, plantas, bacterias, levaduras, sangre, hisopos, saliva |
| Sequencing Type | Secuenciación de ADN y ARN |
| Eficacia | Tasa de recuperación: depende de la cantidad y la calidad de la muestra |
| Tipo de producto final | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento del ADN |
| Línea de productos | NucleoMag |
| Tipo de producto | ADN |
| Cantidad | 384 preparaciones |
| Pureza | ≥1.8, Dependiendo del tipo de muestra y calidad |
| Mostrar más |