Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Swab for DNA purification from swabs
Código de producto. 16322028
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
192 reacciones
2304 reacciones
96 reacciones
UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (mezcla de etanol) Clase química 3 Grupo de productos II
Código de producto. 16322028
Marca: Macherey-Nagel™ 744601.1
UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (mezcla de etanol) Clase química 3 Grupo de productos II
Magnetic bead based kit for the isolation of genomic DNA from swabs.
  • Aislamiento de ADN de alto rendimiento para pruebas genéticas
  • Desarrollado para algodón, así como para hisopos sintéticos
  • Combine con NucleoSpin™ Forensic Filters para preparar las muestras de forma cómoda
Especificaciones
Capacidad 0.4 μg/μL beads
Concentración 10 a 30 ng/µl.
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Hisopos (algodón o sintéticos)
Eficacia 0,4 µg/µl de capacidad teórica de unión de las microesferas
Para utilizar con (equipo) COPAN FLOQSwabs™, hisopos Puritan HydraFlock™
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones típicas posteriores: qPCR, NGS, análisis STR, cualquier tipo de reacción enzimática
N.º de reacciones 1 x 96
Pureza A260/A280: 1,6 - 1,9
Tiempo de prueba 30 min/ 96 preparaciones en KingFisher™ Flex (sin lisis)
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA Swab (1x96)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
Para uso exclusivo en investigación