missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de agua de ADN/ARN para muestras de agua y aire

Código de producto. 16341626
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
96 reacciones
cada uno
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
16341626 1 x 96 96 reacciones
16397455 1 x 96 cada uno
16351626 4 x 96 384 reacciones
16307465 4 x 96 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (2-propanol, mezcla de etanol) Clase química 3 Grupo de productos II
Código de producto. 16341626 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744220.1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
UN 1993 líquido inflamable, N.E.P. (2-propanol, mezcla de etanol) Clase química 3 Grupo de productos II

Aislamiento de ADN y ARN basado en perlas magnéticas flexibles de muestras de agua y aire.

  • Adecuado para diversas muestras de agua salada y dulce, que abarcan desde turbia hasta transparente, así como con filtros de aire
  • Inhibición minimizada para resultados fiables
  • Compatible con una variedad de filtros y sistemas de filtración
  • Además, puede combinarse con dos tamaños diferentes de tubos de microesferas cerámicas para una lisis óptima de las muestras
  • Procedimientos manuales y automatizados a temperatura ambiente sin agentes reductores
  • Aplicaciones típicas posteriores: qPCR, qRT-PCR, NGS

Especificaciones

Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Aire, Agua
Eficacia 0.4 μgramo/μCapacidad de unión de las perlas L
N.º de reacciones 1 x 96
Volumen de muestra Fragmentos de 300 bp - 50 kbp
Tiempo de prueba 40 min para KingFisher Flex (excepto filtración y lisis de muestras)
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hyrochloride, ethanol, 2-propanol, guanidium thiocyanate

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.