Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit forense de ADN para la purificación de ADN a partir de rastros forenses
Código de producto. 15717317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 4 x 96 preparaciones
Código de producto.
15717317 Cantidad: 4 x 96 preparaciones
1 options
Código de producto. 15717317 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744660.4
 Artículo restringido
En stock
Aislamiento de ADN a partir de rastros forenses mediante perlas magnéticas flexibles.
NucleoMag™ DNA Forensic
  • Excelente pureza de ADN de todas las muestras de trabajo
  • Sistema de tampón uniforme para análisis de alto rendimiento (NucleoMag™ DNA Forensic) y análisis de una sola muestra (NucleoSpin™ DNA Forensic)
  • Conformidad con ISO 18385 para el perfil de ADN sin duda
  • Aislamiento manual y automatizado de ADN de muestras de trabajo, trazas de contacto (p. ej., manchas de sangre secas, filtros de cigarrillos, hisopos)
  • Aplicaciones: Análisis STR, qPCR, cualquier tipo de reacción enzimática
Especificaciones
Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Concentración <1 ng/μL
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Muestras de casos prácticos, Rastros de contacto
Eficacia Capacidad de fijación: Microesferas de 0,4 μg/μl
Volumen de elución Volumen de elución: 25 - 50 μl
Para utilizar con (equipo) Separador magnético, placa de separación
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN genómico a partir de muestras forenses
Incluye NucleoMag F-Beads, tampones, proteinasa K líquida, agente reductor TCEP
N.º de reacciones 4 x 96 preparaciones
Producción 1 - 3 μg (de hisopos bucales)
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA Forensic (4x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol