Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit DNA Food para la purificación de ADN de alimentos
Descripción
Kits NucleoMag™ DNA Food
- Extracción de ADN de alimentos y piensos para fines como identificación de especies y detección de OMG
- Obtenga incluso cantidades bajas de ADN parcialmente degradado de matrices complejas
- Extracción de ADN de bacterias contaminantes (seguridad alimentaria)
- La química del kit permite una flexibilidad completa de las muestras
- Aislamiento manual o automatizado del ADN
- Aplicación posterior típica: PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Alimentar, Alimentos |
| Eficacia | Capacidad de fijación: Microesferas de 0,4 μg/μl |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 50 - 200 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Separador magnético |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN de alimentos y piensos |
| Incluye | NucleoMag B-Beads, tampones, proteinasa K |
| N.º de muestras | 1 x 96 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoMag DNA Food (1x96)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane