Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Bacterias de ADN para la purificación de ADN de bacterias y levaduras
Descripción
- Solución fácil de automatizar para muestras microbianas
- Química tampón ambientalmente sostenible – sin sales caotrópicas
- Combine con tubos de microesferas MN para el procesamiento de muestras individuales o con placas de microesferas MN 96 para una interrupción de muestras de alto rendimiento
- Proteinasa K líquida y ARNasa A líquida para una manipulación sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L |
| Concentración | En función de la cantidad y calidad de la muestra |
| Contenido y almacenamiento | 18 °C a 25 °C |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Bacterias, Hongos, Tejido humano, Insectos |
| Volumen de elución | 50 a 120 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Reacciones enzimáticas, NGS , PCR, RT-PCR, Southern Blot |
| N.º de reacciones | 384 preparaciones |
| Volumen de muestra | <40 mg insectos, < 40 mg (108-109) bacterias, < 30 mg de hongos, < 30 mg de tejido rico en lípidos, < 40 mg otros tejidos |
| Objetivo | ADN |
| Mostrar más |