Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit VET para ADN viral/bacteriano y ARN viral de muestras veterinarias
Código de producto. 15334452
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96 preparaciones
4 x 96
Tamaño de la unidad:
1 set
96 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15334452 1 x 96 preparaciones 96 reacciones
15301204 4 x 96 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15334452 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744200.1
Kit basado en perlas magnéticas para el aislamiento de ácidos nucleicos virales y ADN bacteriano de muestras veterinarias.
Especificaciones
Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Tipo de producto final Núcleo Mag VETERINARIO
N.º de reacciones 1 x 96 preparaciones
Longitud de la sonda 300 a 50 bp a kbp
Tipo de producto Núcleo Mag VETERINARIO
Volumen de muestra <200 μL solución de sangre completa/suero/plasma/hisopo/heces, 10 a 30 mg de tejido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol,sodium perchlorate / guanidine hydrochloride