Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de plantas para la purificación de ADN de plantas
Código de producto. 12728672
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
2304 reacciones
384 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12728672 4 x 96 384 reacciones
12795224 24 x 96 2304 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12728672 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744400.4
 Artículo restringido
En stock
Aislamiento de ADN basado en perlas magnéticas flexibles de una multitud de muestras de plantas.
Después de la lisis de las células sanguíneas, el ADN genómico se une selectivamente a la NucleoMag Perlas de sangre. Los contaminantes se eliminan y el ADN se puede eluir de los gránulos en condiciones de baja salinidad. Dado que la tecnología de gránulos magnéticos proporciona un sistema cerrado (no es necesario transferir la muestra de un pocillo a otro durante la preparación), el riesgo de contaminación cruzada se reduce considerablemente. El NucleoMag La tecnología se puede adaptar fácilmente a las plataformas comunes de automatización de laboratorio. Se puede utilizar con separadores de pasadores estáticos (por ejemplo. NucleoMag SEP) o separadores magnéticos integrados en estaciones de trabajo robotizadas.Componentes del kit: NucleoMag Perlas B, placa de elución (fondo en U), tampones. Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica.
  • Tecnología de microesferas magnéticas
  • Rendimiento: 1 μg a 4 μg
  • Material de muestra: 100 μL de sangre entera
  • Volumen de elución: μ25 L a 100 μL
  • Capacidad de unión: μperlas de 0,4 L/μ1 L
  • Tiempo de preparación: 120 min./96 preparaciones
  • Tamaño del fragmento: 300 pb a 30 kb
  • Formato: perlas superparamagnéticas (tamaño de las perlas: μ1 m a 3 μm)
Para el aislamiento manual o automatizado de ADN genómico de sangre completa.
Especificaciones
Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Isolation Technology Gránulo magnético
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento manual y automatizado del ADN
N.º de reacciones 4 x 96
Tipo de producto NucleoMag™ 96 cuentas C
Tiempo de prueba 120min
Producción 10-20 μg
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag 96 Plant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate