Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Kit de tejido y trazas para purificación de ADN
Código de producto. 12788662
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
2304 reacciones
384 reacciones
96 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12788662 4 x 96 384 reacciones
12798672 1 x 96 96 reacciones
12778662 24 x 96 2304 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12788662 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 744300.4
 Artículo restringido
En stock
Purificación de ADN basada en perlas magnéticas flexibles de una amplia gama de muestras y aislamiento de ADN basado en perlas magnéticas flexibles de rastros forenses.
NucleoMag 96 Tissue está diseñado para la purificación paralela rápida de ADN genómico de tejidos animales, cultivos celulares y bacterias en un formato de 96 pocillos. NucleoMag 96 Trace está diseñado para la purificación de ADN de muestras forenses (por ejemplo, hisopos bucales, manchas de sangre seca, filtros de cigarrillos). NucleoMag 96 Plant está diseñado para la purificación de ADN genómico de tejidos vegetales en un formato de 96 pocillos.
La tecnología de perlas magnéticas proporciona un sistema cerrado, por lo tanto, el riesgo de contaminación cruzada se reduce enormemente. NucleoMag La tecnología se puede adaptar fácilmente a las plataformas comunes de automatización de laboratorio. Se puede utilizar con separadores de pasadores estáticos (por ejemplo NucleoMag SEP) o separadores magnéticos integrados en estaciones de trabajo robotizadas.
Componentes del kit:
  • NucleoMag 96 Tejido – NucleoMag Perlas B, tampones, proteinasa K
  • NucleoMag 96 Rastro – NucleoMag Perlas B, tampones, proteinasa K
  • NucleoMag 96 Planta – NucleoMag Perlas C, tampones.
Purificación rápida y económica de ADN genómico mediante perlas superparamagnéticas altamente reactivas, fácilmente adaptables al uso automatizado.
  • Tamaño de la muestra: NucleoMag 96 Tejido – hasta 20 mg de tejido animal, 1 x 107 células o bacterias NucleoMag 96 Rastro – hisopos bucales, manchas de sangre seca, filtros de cigarrillos NucleoMag 96 Planta – 20 mg a 50 mg de tejido vegetal
  • Rendimiento típico: NucleoMag 96 Tejido/Planta – 10 μg a 20 μg de ADN NucleoMag 96 Rastro – 1 g μa 3 g μde ADN
  • Un 260/280≥ 1,6 a 1,9
  • Concentración de la posible muestra
  • Eliminación completa de PCR* inhibidores
  • Pequeños volúmenes de elución (≥ 50 μlitros)
  • El rendimiento no depende del volumen de elución
  • ADN listo para usar en aplicaciones posteriores
  • Capacidad de unión: μ0,4 g de ADN por μL de NucleoMag suspensión de cuentas
  • Tamaño de las cuentas: μ1 m a 3 μm
  • Menor arrastre de microesferas
Para la purificación manual y automatizada de gDNA de una amplia gama de fuentes.
Especificaciones
Capacidad 0.4 μgramo/μCuentas en forma de L
Isolation Technology Gránulo magnético
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento manual y automatizado del ADN
N.º de reacciones 4 x 96
Tipo de producto NucleoMag™ 96 cuentas B
Volumen de muestra <20 mg de tejido humano/animal, < 106 células
Tiempo de prueba 120min
Producción 10-20 μg
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag 96 Tissue
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU), sodium perchlorate, proteinase K (origin: tr