Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Kit de plantas para la purificación de ADN de plantas
Descripción
- Optimizado para un procesamiento de alto rendimiento en un formato de 384 pocillos
- Purificación eficaz de ADN de hasta 30 mg de muestra material
- Apto para una gran variedad de aplicaciones
- Aplicaciones posteriores típicas: PCR, Southern blotting, cualquier tipo de reacción enzimática
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.2 μgramo/μCuentas en forma de L |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Tejido vegetal |
| Eficacia | 0.2 μgramo/μCapacidad de unión de las perlas L |
| N.º de reacciones | 4 x 384 |
| Volumen de muestra | <30 mg de peso húmedo |
| Tiempo de prueba | 40-120 min/ 96 preparaciones (excl. lisis de muestra); 60 min/ 384 preparaciones (excl. lisis de muestra) |
| Producción | En función de la fuente de la muestra, el almacenamiento y la calidad |
| Formulario | Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos |
Para uso exclusivo en investigación