Especificaciones
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Tipo | Precolumna para HPLC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | SUGAR 810 H NUCLEOGEL™ |
| Formato de columna | Precolumna para HPLC Valco |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de azúcar y ácidos orgánicos |
| Técnica | HPLC |
| Tipo USP | L17 |