Especificaciones
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de partículas | 8 μm |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Tamaño de poro | 1000Å |
| Tipo | Precolumna para HPLC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | SCX NUCLEOGEL™ |
| Compatibilidad de fase móvil | Sulfato de sodio/azida sódica |
| Disolventes | Sulfato de sodio/azida sódica |
| Formato de columna | Precolumna para HPLC Valco |
| Mostrar más |