Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleogel™
Código de producto. 10388251 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Material
10388251 cada uno -
10286841 cada uno Nucleogel SAX 1000-8
10496281 cada uno -
10378631 cada uno -
10206511 cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10388251 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 719475
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Material de base A base de polímeros
Química de columna Polímero
Para utilizar con (aplicación) Purificación de péptidos, proteínas de gran tamaño y oligonucleótidos, HPLC
Compatibilidad del disolvente 0,1 M Na2SO4 + 0,2 % NaN3
Tamaño de partículas 8 μm
Fase estacionaria A base de polímeros
Tipo Columna para HPLC
Composición de la resina PEI cuaternizada