Learn More
Macherey-Nagel™ Columna NUCLEODUR™ HILIC para HPLC, partículas de 3 μm
Código de producto. 10480864 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Caudal:
0,15 mL/min
0,34 mL/min
0,6 mL/min
0,8 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Caudal unitSize
10480864 125 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
10668614 100 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
10311625 125 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
10711325 250 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
12738862 50 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
12728862 250 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
12717850 100 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12748862 50 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
12408467 125 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12428467 150 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12488457 250 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12707850 50 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
10627715 250 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
12498457 125 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
12418467 50 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10480864 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760531.30
Ideal para aplicaciones de HPLC analítica con compuestos hidrofílicos. La columna para HPLC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC, partículas de 3 μm es una columna estándar EC con fase de sílice de alta pureza. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Este producto es adecuado para aplicaciones de cromatografía de interacción hidrófila (HILIC). Presenta una fase altamente pura de sílice modificada con ácido amónico/sulfónico con un eluyente 80:20 de acetonitrilo-agua. Estas columnas estándar EC tienen un tamaño de partícula de 3 μm y se utilizan en la HPLC analítica.
  • Ideales para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
  • Adecuadas para aplicaciones analíticas y preparativas
  • Período de acondicionamiento de la columna muy corto
  • Se utiliza con compuestos hidrófilos como: ácidos y bases polares orgánicos, compuestos naturales polares, nucleósidos, oligonucleótidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas solubles en agua
Especificaciones
Química de columna Amoníaco/ácido sulfónico
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Amoníaco/ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal 0,34 mL/min
Para utilizar con Para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil 80:20 Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8,5
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes 80:20 Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal No
Fase HILIC
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC