Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ CN-RP
Código de producto. 12458577 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12458577 4 mm 3 μm cada uno
12448577 3 mm 3 μm cada uno
12438577 4 mm 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12458577 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 761430.40
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Especificaciones
Carga de carbono 7%
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ CN-RP
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Ciano
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Antidepresivos tricíclicos, esteroides, ácidos orgánicos
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L10