Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa por gravedad EC Nucleodur™ C8, 5 μm, 4,6 mm x 75 mm
Código de producto. 12675979 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12675979 4,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12675979 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760749.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octilo monomérico
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octilo monomérico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para separaciones analíticas sofisticadas
Longitud (métrico) 75 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC