Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas piramidales EC C18 para HPLC Nucleodur™
Código de producto. 12758952 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12758952 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12758952 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 761915.20
En stock
Especificaciones
Carga de carbono 14 %
pH De 1 a 9
Tamaño de partículas 1,8 μm
Longitud (métrico) 4 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna de EC
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Para analgésicos, antibióticos penicilina y bases de ácido nucleico
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1