Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa C18 HT EC Nucleodur™, 1,8 μm, 2 mm x 50 mm
Código de producto. 12798732 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12798732
Marca: Macherey-Nagel™ 760305.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 18%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC preparativas
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 13050 psi (900 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HT
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS