Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Gravity
Código de producto. 12458567 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
12458567 4 mm 5 μm cada uno
10485103 3 mm 3 μm -
10011872 3 mm 5 μm paquete de 3
12448567 4 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12458567 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 761125.40
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Carga de carbono 18%
pH De 1 a 11
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna para CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ C18 Gravity
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Separaciones farmacéuticas, aminoácidos derivados, medicamentos
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1