Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Kit Midi para ADN plasmídico de grado de transfección
Código de producto. 11932492
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
100
Tamaño de la unidad:
10 RXN
100 preparaciones
2 RXN
50 PREP
50 preparaciones
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11932492 10 10 RXN
11975442 2 2 RXN
12798402 50 50 preparaciones
12363348 50 50 PREP
12752653 100 100 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11932492 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740410.10
Purifique ADN plasmídico apto para transfección con un gran rendimiento. El kit NucleoBond™ Xtra Midi representa la nueva generación de intercambiador de aniones y ofrece un gran rendimiento además de ser ultrarrápido.
Características
  • Tecnología de intercambio aniónico probada – ADN plasmídico de grado de transfección
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Preparación midi en 30 min.
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de μ400 g (Midi)
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Formato Columna de flujo por gravedad Midi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Preparación midi
Volumen de muestra <200 ml (copia alta), < 400 ml (copia baja)
Producción 400µg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <