Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, kit Midi para ADN plasmídico libre de endotoxinas
Código de producto. 12773550
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 RXN
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12773550 10 10 reacciones
12798412 50 50 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12773550 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740420.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    169.05€ / 10 reacciones
    Ahorro 28.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Purifique ADN plasmídico sin endotoxinas con un gran rendimiento. El NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit representa la nueva generación de intercambiadores de aniones que permiten un alto rendimiento y una velocidad ultrarrápida.
Características
  • Sin endotoxinas
  • ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Preparación midi en 45 min.
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de μ400 g (Midi)
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón Sí
Formato Columna de flujo por gravedad Midi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 10
ARNasa Sí
Volumen de muestra <200 ml (copia alta), < 400 ml (copia baja)
Tamaño <300kbp
Producción 400 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s