Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Kit Maxi Plus para ADN plasmídico de grado de transfección
Código de producto. 12758412
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
Tamaño de la unidad:
10 RXN
2 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12758412 10 10 RXN
11915452 2 2 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12758412 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740416.10
Purifique ADN plasmídico apto para transfección con un gran rendimiento. El kit NucleoBond™ Xtra Maxi Plus representa la nueva generación de intercambiador de aniones y ofrece un gran rendimiento además de ser ultrarrápido. El kit Plus contiene finalizadores NucleoBond™ para acelerar la precipitación de ADN.
Características
  • Tecnología de intercambio aniónico probada – ADN plasmídico de grado de transfección
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Maxi preparación en 35 min.
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de μ1000 g (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra Los kits EF contienen NucleoBond™ Finalizadores para acelerar la precipitación del ADN
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón Sí
Formato Columna de flujo por gravedad maxi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 10
ARNasa Sí
Volumen de muestra <600 mL (alta copia), < 1200 mL (copia baja)
Tamaño <300kbp
Producción 1000 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <