Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Kit maxi para ADN plasmídico de grado de transfección
Código de producto. 11902312
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
100
Tamaño de la unidad:
0.10 Kg
100 RXN
2 RXN
50 preparaciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11902312 100 100 RXN
12792603 10 0.10 Kg
12748412 50 50 preparaciones
11985442 2 2 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11902312 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740414.100
Purifique ADN plasmídico apto para transfección con un gran rendimiento. El NucleoBond™ Xtra Maxi Kit representa la nueva generación de intercambiadores de aniones. El diseño optimizado da como resultado un alto rendimiento y un procesamiento ultrarrápido.
Características
  • Diseño de columna —optimizado Resina de sílice empaquetada entre filtros, con preparación en solo 75 minutos
  • Filtro de columna —incluido Altos caudales de filtración, limpieza de lisado en paralelo y carga en la columna
  • Material de sílice —mejorado Rendimientos típicos de 1.000 μg y se puede utilizar en un amplio rango de pH
  • Tecnología probada de intercambio aniónico —ADN plasmídico de grado de transfección
  • Los kits contienen: NucleoBond™ Xtra Columnas y filtros Maxi, ARNasa A, tampones (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) y lavadores de plástico
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Tampón Sí
Formato Columna de flujo por gravedad maxi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
N.º de reacciones 100
Pureza A 260 / A 280 :1,80 1, –95
ARNasa Sí
Volumen de muestra <600 mL (alta copia), < 1200 mL (copia baja)
Tamaño <300kbp
Tiempo de prueba 75 min/prep.
Producción 1000 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond Xtra Maxi
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <