Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, kit Maxi para ADN plasmídico libre de endotoxinas
Código de producto. 12949864
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
Tamaño de la unidad:
10 RXN
2 reacciones
50 preparaciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12949864 2 2 reacciones
11982482 10 10 RXN
12738422 50 50 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12949864 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740424.2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Segunda generación de intercambiador de aniones para ahorrar tiempo en la obtención de ADN plasmídico libre de endotoxinas. Purifique ADN plasmídico sin endotoxinas con un gran rendimiento. El NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit representa la nueva generación de intercambiadores de aniones que permiten un alto rendimiento y una velocidad ultrarrápida.
Características
  • Sin endotoxinas
  • ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Maxi preparación en 50 min.
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de μ1000 g (Maxi)
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
  • Versión de alta velocidad
Especificaciones
N.º de reacciones 2
Tipo de producto NucleoBond Xtra Maxi EF, 2 preparaciones
Volumen de muestra <600 mL (alta copia), < 1200 mL (copia baja)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi