Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, kit Maxi para ADN plasmídico libre de endotoxinas
Código de producto. 12738422
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2
10
50
Tamaño de la unidad:
10 RXN
2 reacciones
50 preparaciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12738422 50 50 preparaciones
12949864 2 2 reacciones
11982482 10 10 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12738422 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740424.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2372.11€
    1827.00€ / paquete de 50
    Ahorro 545.11€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Segunda generación de intercambiador de aniones para ahorrar tiempo en la obtención de ADN plasmídico libre de endotoxinas. Purifique ADN plasmídico sin endotoxinas con un gran rendimiento. El NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit representa la nueva generación de intercambiadores de aniones que permiten un alto rendimiento y una velocidad ultrarrápida.
Características
  • Sin endotoxinas
  • ADN plasmídico con menos de 0,05 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Diseño de columna optimizado – Maxi preparación en 50 min.
  • Filtro de columna incluido – Altos caudales de filtración, limpieza y carga paralela del lisado en la columna
  • Material de sílice mejorado – rendimientos típicos de μ1000 g (Maxi)
Aplicaciones
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
  • Versión de alta velocidad
Especificaciones
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Formulación Preparaciones Maxi plasmídicas sin endotoxinas
N.º de reacciones 50
Volumen de muestra <600 mL (alta copia), < 1200 mL (copia baja)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi