Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Smart Rack
Description
NucleoBond™ Xtra: intercambiadores de aniones con filtración rápida, alta capacidad de unión y alto caudal.
- Produce ADN plasmídico ultrapuro en aproximadamente la mitad del tiempo que otros kits Midi o Maxi
- Los kits NucleoBond™ Xtra Midi y Maxi contienen columnas ampliadas que crean lechos de resina de sílice más cortos
- La gradilla Xtra Smart Rack puede albergar hasta 4 columnas Maxi y 6 Midi para procesamiento simultáneo
- Las columnas las sostiene el anillo de collar de la columna
- La altura de la columna se puede ajustar individualmente con arandelas de plástico (incluidas en el kit)
- NucleoBond™ Xtra Smart Rack se vende por separado del kit NucleoBond™ Xtra
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Soporte/gradilla de columnas |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico |
| Para utilizar con (equipo) | NucleBond™ Xtra Kits midi o maxi |
| Cantidad | 1 unidad |
| Muestras por serie | Hasta 10 |