Learn More
Macherey-Nagel™ Soluciones tampón del kit NucleoBond™ PC EF
Código de producto. 15899107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
600 mL
1000 mL
Nombre del producto químico o material:
Equilibration Buffer N2-EF
Lysis Buffer S2-EF
Resuspension Buffer S1-EF
Solución tampón de acetato
Tampón de elución N5-EF
Wash Buffer N3-EF
Wash Buffer N4-EF
Water
Tamaño de la unidad:
1 litro
600 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
15899107 1000 mL Equilibration Buffer N2-EF 1 litro
15869107 1000 mL Resuspension Buffer S1-EF 1 litro
15879107 1000 mL Lysis Buffer S2-EF 1 litro
15889107 1000 mL Solución tampón de acetato 1 litro
15809117 1000 mL Wash Buffer N3-EF 1 litro
15819117 1000 mL Wash Buffer N4-EF 1 litro
15829117 600 mL Tampón de elución N5-EF 600 ml
15849117 1000 mL Water 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15899107 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740793.1
Suministro adicional de tampón para su uso con kits NucleoBond™ PC EF (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100), para la purificación de ADN plasmídico sin endotoxinas. Las soluciones tampón incluyen: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF y H2O-EF.
NucleBond™ PC EF: El intercambiador de aniones clásico para la purificación de ADN plasmídico libre de endotoxinas
  • Tecnología de intercambio aniónico probada – ADN plasmídico de grado de transfección
  • ADN plasmídico con menos de 0,1 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
  • Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
  • Clarificación rápida y sencilla de lisados mediante filtros plegados – No requiere centrifugación ni fuerzas de corte.
  • NucleoBond™ Finalizadores disponibles para evitar la centrifugación que consume mucho tiempo para la precipitación de plásmidos
  • Columnas de encuadernación separadas de NucleoBond™ Kits de PC disponibles como NucleoBond™ Columnas AX
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Equilibration Buffer N2-EF
CAS 64-17-5d
Color Incolora
Concentración Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN plasmídico libre de endotoxinas
Para utilizar con (equipo) NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
pH 6.0 to 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Formulación Ethanol, diluted < 20%; Potassium chloride; Water
Olor Alcoholic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer N2-EF (1000 mL)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, triton-x 114