Learn More
Macherey-Nagel™ Soluciones tampón del kit NucleoBond™ PC EF
Descripción
NucleBond™ PC EF: El intercambiador de aniones clásico para la purificación de ADN plasmídico libre de endotoxinas
- Tecnología de intercambio aniónico probada – ADN plasmídico de grado de transfección
- ADN plasmídico con menos de 0,1 EU/μg para la transfección de células altamente sensibles
- Eliminación de endotoxinas patentada mediante un paso de lavado adicional – No es necesaria ninguna incubación con hielo adicional
- Clarificación rápida y sencilla de lisados mediante filtros plegados – No requiere centrifugación ni fuerzas de corte.
- NucleoBond™ Finalizadores disponibles para evitar la centrifugación que consume mucho tiempo para la precipitación de plásmidos
- Columnas de encuadernación separadas de NucleoBond™ Kits de PC disponibles como NucleoBond™ Columnas AX
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resuspension Buffer S1-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Color | Incolora |
| Concentración | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico libre de endotoxinas |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Formulación | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Mostrar más |