Learn More
Macherey-Nagel™ Soluciones tampón del kit NucleoBond™ PC EF
Descripción
Amortiguadores de repuesto/adicionales para usar con los kits
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Redissolving Buffer TE-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Color | Incolora |
| Concentración | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico libre de endotoxinas |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 7.2 to 7.7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 mL |
| Formulación | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Mostrar más |