Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC 500, Maxi Kit para ADN plasmídico de grado de transfección
Código de producto. 12840731
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
100 preparaciones
25 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
100 reacciones
25 reacciones
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12840731 10 preparaciones 10 reacciones
12790941 100 preparaciones 100 reacciones
12748482 25 preparaciones 25 reacciones
12823841 50 preparaciones 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12840731 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740574
Recupere y purifique el ADN plasmídico sin degradación. Las columnas NucleoBond™ PC 500 utilizan una tecnología de intercambio de aniones a base de sílice para concentrar y purificar el ADN para transfección.
Características
  • El intercambiador de aniones clásico para la purificación de ADN plasmídico para transfección
  • Clarificación rápida y sencilla de lisados con NucleoBond™ Filtros plegados, no requieren centrifugación, no hay fuerzas de corte
  • NucleoBond™ Finalizadores disponibles como herramienta independiente para evitar la centrifugación que consume mucho tiempo para la precipitación de plásmidos.
  • Tecnología de intercambio aniónico probada – ADN plasmídico de grado de transfección
  • Columnas de encuadernación separadas de NucleoBond™ Kits de PC disponibles como NucleoBond™ Columnas AX
Aplicaciones:
  • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias de E. coli (se requieren mayores volúmenes de tampón)
Especificaciones
Formato Maxi
Isolation Technology Tecnología de cromatografía de intercambio de aniones
Tipo de producto final Columnas PC 500
Para utilizar con (aplicación) Plásmidos de alto/bajo número de copias de E. coli
Incluye Columnas AX 500, tampones, ARNasa A y filtros plegados NucleoBond XL
N.º de reacciones 10 preparaciones
Tipo de producto Columna de intercambio de aniones
Volumen de muestra 30 150 –ml (HC)
–100 500 ml (LC)
Tamaño <300kbp
Tiempo de prueba Tiempo de preparación: 80–90 min/4 prep.
Producción 400-500 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted< 2 %)/dodecyl sulfate, sodium salt