Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ AXG 20, Mini columnas para ADN de alta integridad
Código de producto. 12748472
Cambiar vista
Click to view available options
Producción:
20 μgramo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Producción Tamaño de la unidad
12748472 20 μgramo paquete de 20
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12748472 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740544
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cromatografía de intercambio aniónico para la purificación de ADN de bacterias, levaduras y tejidos.
La calidad del ADN genómico es extraordinariamente alta. Las muestras se lisan primero en condiciones especiales para la eliminación de eritrocitos. Después de la incubación con proteinasa K, la muestra se diluye con tampón N2 antes de cargarla en el NucleoBond™ columna. Después de la elución con el tampón alto en sal, el ADN genómico se precipita con isopropanol. El ADN purificado por este método es adecuado para todo tipo de reacciones posteriores. Componentes del kit: NucleoBond™ Kit CB 100 - NucleoBond Columnas AXG 100, tampones, proteinasa K. NucleoBond™ Kit CB 500 - NucleoBond™ Columnas AXG 500, tampones, proteinasa K.
  • Tecnología de intercambio aniónico
  • Formato: Columnas de flujo por gravedad
  • Material de muestra: sangre completa, capa leucocítica, células cultivadas (hasta 20 ml de sangre)
  • Tamaño del fragmento: 500 pb a 300 kb
  • Rendimiento: 100 μg o 500 μg dependiendo de la columna utilizada
  • Capacidad de unión: μ100 g o μ500 g según la columna utilizada
  • Tiempo de preparación: 4 a 5 horas Para la purificación de hasta 500 μg de ADN genómico de sangre completa.
Specifications
Tipo de producto final NucleoBond AXG 20 columnas
Para utilizar con (aplicación) ADN genómico de bacterias y levaduras* , tejido
Tipo de producto NucleoBond AXG 20 columnas
Cantidad 1 paq.
Producción 20 μgramo