Descripción
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component. Non-specific binding of probe to membrane can be minimized by incubating the membrane in Blocking Buffer for 15 minutes.
Related Products
- Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Cat. No. 89880)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Tampón | Tampón de bloqueo |
| Tipo de producto | Tampón bloqueante de detección de ácidos nucleicos |
| Cantidad | 500 ml |