Learn More
Invitrogen™ Nuclear Membrane Monoclonal Antibody (IPO-38)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11505332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11505332 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11505332 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA17628
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-7628 detects Nuclear protein from human samples. MA1-7628 has been successfully used in ELISA procedures. The MA1-7628 immunogen is a proliferating Harvey cell line. Short term storage is at 4°C. For extended storage, aliquot and store at -80°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Membrane
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon IPO-38
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.01% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Histone H1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Proliferating Harvey cell line.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C short term, -80°C long term
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM