Learn More
Invitrogen™ Nuclear Matrix Protein p84 Monoclonal Antibody (5E10)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11554682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11554682 100 μL 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11554682 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA123261
Mouse Monoclonal Antibody
Suggested positive controls are HeLa, Raji, and MOLT4.
HPR1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes TEX1 (MIM 606929), THO2 (MIM 300395), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 142560).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nuclear Matrix Protein p84
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7
génica Thoc1
N.º de referencia del gen P59924, Q8R3N6, Q96FV9
Alias de gen 3110002N20Rik; AW107452; HPR1; hTREX84; I79_014746; LRRGT00070; NMP-84; Nuclear matrix protein p84; P84; P84N5; THO complex 1; THO complex subunit 1; THO complex subunit 1-like protein; tho1; Thoc1
Símbolos de los genes Thoc1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amino acids 15-374 of human p84 expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100770844, 225160, 291797, 9984
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b