Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo rápido nuclear, 94 %, puro
Código de producto. 10711745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711745 5 g Glass bottle 5 g
10144351 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10711745
Marca: Thermo Scientific Chemicals 211980050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6409-77-4 | C14H11NNaO7S | 360.292 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6409-77-4
Fórmula molecular C14H11NNaO7S
Peso molecular (g/mol) 360.292
Número MDL MFCD00078493
Clave InChI KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Calcium Red, C.I. 60760
PubChem CID 131675027
Nombre IUPAC ácido 4-amino-1,3-dihidroxi-9,10-dioxoantracieno-2-sulfónico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nuclear Fast Red
Punto de fusión >300.0°C
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.26
Porcentaje de pureza 94%
Grado Pure
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nuclear Fast Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.