Learn More
Nuciferine, MedChemExpress
Código de producto. 16421288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421288 5 mg 5 miligramos
16418848 10 mg 10 miligramos
16413836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16421288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0049
MedChemExpress Nuciferine is an antagonist at 5-HT2A (IC50=478 nM), 5-HT2C (IC50=131 nM), and 5-HT2B (IC50=1 μM), an inverse agonist at 5-HT7 (IC50=150 nM), a partial agonist at D2 (EC50=64 nM), D5 (EC50=2.6 μM) and 5-HT6 (EC50=700 nM), an agonist at 5-HT1A (EC50=3.2 μM) and D4 (EC50=2 μM) receptor.
Nuciferine is an antagonist at 5-HT2A (IC50=478 nM), 5-HT2C (IC50=131 nM), and 5-HT2B (IC50=1 μM), an inverse agonist at 5-HT7 (IC50=150 nM), a partial agonist at D2 (EC50=64 nM), D5 (EC50=2.6 μM) and 5-HT6 (EC50=700 nM), an agonist at 5-HT1A (EC50=3.2 μM) and D4 (EC50=2 μM) receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nuciferine
CAS 475-83-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21NO2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 11.11 mg/mL (37.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC2=CC(OC)=C(OC)C3=C2[C@@]1([H])CC4=CC=CC=C34
Peso molecular (g/mol) 295.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.38
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation