missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872934 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16872934 20 μL 20 microlitros
16862934 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16872934 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 143431AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NYREN18 is a specific down-regulator of the NEDD8 conjugation system. It recruits NEDD8 and its conjugates to the proteasome for degradation. It also interacts with PSMD4/S5a, a member of the regulatory subunit of the 26S proteasome.

Especificaciones

Antígeno NUB1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NUB1
N.º de referencia del gen P54729, Q9Y5A7
Alias de gen BS4, NEDD8 ultimate buster 1, NUB1, NUB1L, NYREN18
Símbolos de los genes NUB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NUB1 Fusion Protein Ag5668
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 296731, 51667, 53312
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.