Learn More
NU6140, MedChemExpress
Código de producto. 16446827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16446827 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16446827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107419
MedChemExpress NU6140 is a selective CDK2-cyclin A inhibitor (IC50, 0.41 μM), exhibits 10- to 36-fold selectivity over other CDKs. NU6140 also potently inhibits Aurora A and Aurora B, with IC50s of 67 and 35 nM, respectively. Enhances the apoptotic effect, with anti-cancer activity.
NU6140 is a selective CDK2-cyclin A inhibitor (IC50, 0.41 μM), exhibits 10- to 36-fold selectivity over other CDKs. NU6140 also potently inhibits Aurora A and Aurora B, with IC50s of 67 and 35 nM, respectively. Enhances the apoptotic effect, with anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NU6140
Forma física Solid
CAS 444723-13-1
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N6O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (591.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CC)C(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(OCC3CCCCC3)=C4C(N=CN4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 422.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.52
Porcentaje de pureza 98.03%