Learn More
NU2058, MedChemExpress
Código de producto. 16477718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477718 10 mg 10 miligramos
16437586 100 mg 100 miligramos
16423697 50 mg 50 miligramos
16410188 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19316
MedChemExpress NU2058 (O6-(Cyclohexylmethyl)guanine) is a potent, competitive and guanine-based CDK inhibitor with IC50s of 17 μM and 26 μM for CDK2 and CDK1. NU2058 has anti-cancer activity.
NU2058 (O6-(Cyclohexylmethyl)guanine) is a potent, competitive and guanine-based CDK inhibitor with IC50s of 17 μM and 26 μM for CDK2 and CDK1. NU2058 has anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NU2058
Forma física Solid
CAS 161058-83-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17N5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo O6-(Cyclohexylmethyl)guanine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.40 mM)
SMILES NC1=NC(OCC2CCCCC2)=C3NC=NC3=N1
Peso molecular (g/mol) 247.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.3
Porcentaje de pureza 98.78%