Learn More
Tocris Bioscience™ NU 9056
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001670 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001670 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4903/10
Inhibitor of KAT5 (Tip60)
Selective KAT5 (Tip60) histone acetyltransferase inhibitor (IC50 values are < 2, 60, 36, and >100 μM for KAT5, p300, pCAF and GCN5, respectively). Inhibits protein acetylation in prostate cancer cell lines and blocks DNA damage response. Decreases proliferation of LNCaP cells; induces apoptosis via caspase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NU 9056
CAS 1450644-28-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C6H4N2S4
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Pureza >98%
Peso molecular 232.35