Learn More
NU 7441, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NU 7441 |
| CAS | 503468-95-9 |
| Fórmula molecular | C25 H19 N O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 8-(4-Dibenzothienyl)-2-(4-morpholinyl)-4H-1-benzopyran-4-one, KU 57788 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H19NO3S/c27-21-15-23(26-11-13-28-14-12-26)29-24-17(6-3-9-20(21)24)19-8-4-7-18-16-5-1-2-10-22(16)30-25(18)19/h1-10,15H,11-14H2 |
| SMILES | O=C1C=C(Oc2c1cccc2c3cccc4c5ccccc5sc34)N6CCOCC6 |
| Nombre IUPAC | 8-dibenzotiofen-4-il-2-morfolin-4-ilcromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 413.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1086 |