Learn More
NU 7026, MedChemExpress
Código de producto. 16442847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442847 50 mg 50 miligramos
16439317 5 mg 5 miligramos
16436768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16442847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15719
MedChemExpress NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NU 7026
CAS 154447-35-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo LY293646
Información de solubilidad DMSO : 2.5 mg/mL (8.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC=C3C=CC=CC3=C2OC(N4CCOCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 281.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease