Learn More
NU 2058, Tocris Bioscience™
Produktkod. 18086022
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
18086022 50 mg 50 miligramos
18064552 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18086022 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 3135/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cdk1 and cdk2 inhibitor
Cyclin-dependent kinase (cdk) 1 and cdk2 inhibitor (Ki values are 5 and 12 μM respectively). Inhibits growth of human tumor cells in vitro (mean GI50 = 13 μM). Also inhibits DNA topoisomerase II ATPase activity (IC50 = 300 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161058-83-9
Fórmula molecular C12H17N5O
Peso molecular (g/mol) 247.302
Clave InChI MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-cyclohexylmethoxy-9h-purin-2-amine, 6-o-cyclohexylmethyl guanine, 2-amino-6-cyclohexylmethoxypurine, 2-amino-6-cyclohexylmethyl oxy purine, 6-cyclohexylmethoxy-7h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, 6-cyclohexylmethoxy, o-cyclohexylmethylguanine, o6-cyclohexylmethylguanine, d0r1ft, d0sj6y
PubChem CID 4564
Nombre IUPAC 6-(cyclohexylmethoxy)-7H-purin-2-amine
SMILES C1CCC(CC1)COC2=NC(=NC3=C2NC=N3)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material NU 2058
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.3
Porcentaje de pureza >99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.