Learn More
NU 2058, Tocris Bioscience™
Descripción
Cyclin-dependent kinase (cdk) 1 and cdk2 inhibitor (Ki values are 5 and 12 μM respectively). Inhibits growth of human tumor cells in vitro (mean GI50 = 13 μM). Also inhibits DNA topoisomerase II ATPase activity (IC50 = 300 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NU 2058 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.3 |
| Porcentaje de pureza | >99% |